5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoro-2-hydroxy-3-nitropyridine
PC8393-1G PC8393-5G
APOSPC8393-1GEA 22 EUR
APOSPC8393-1G APOSPC8393-5G
5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
Formule: C5H3FN2O3
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05662412
CAS nummer: 136888-20-5