2-Fluoro-4-(2-methylallyl)anisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8394-1G PC8394-5G
APOSPC8394-1GEA 241 EUR
APOSPC8394-1G APOSPC8394-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)anisole
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)anisole
Formule: C₁₁H₁₃FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07775005
CAS nummer: 951888-11-2