5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8399-10G PC8399-5G PC8399-1G
APOSPC8399-10GEA 0 EUR
APOSPC8399-10G APOSPC8399-5G APOSPC8399-1G
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄FIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739145
CAS nummer: 858629-06-8