2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8402-1G PC8402-5G
APOSPC8402-1GEA 294 EUR
APOSPC8402-1G APOSPC8402-5G
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₅BrF₆O
Smeltpunt: 50…52 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094502
CAS nummer: 435271-21-9
UN: 3261
ADR: 8,III