2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8404-1G PC8404-5G
APOSPC8404-1GEA 95 EUR
APOSPC8404-1G APOSPC8404-5G
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrF₄O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094503
CAS nummer: 223785-85-1
UN: 1760
ADR: 8,III