2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8405-1G PC8405-25G PC8405-5G
APOSPC8405-1GEA 58.4 EUR
APOSPC8405-1G APOSPC8405-25G APOSPC8405-5G
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrF₄O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094504
CAS nummer: 537050-11-6
UN: 1759
ADR: 8,III