2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8407-1G PC8407-25G PC8407-5G
APOSPC8407-1GEA 46.8 EUR
APOSPC8407-1G APOSPC8407-25G APOSPC8407-5G
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrF₄O
Smeltpunt: 15…17 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094506
CAS nummer: 202664-36-6
UN: 1760
ADR: 8,III