2-Bromo-3'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8408-1G PC8408-5G
APOSPC8408-1GEA 246 EUR
APOSPC8408-1G APOSPC8408-5G
2-Bromo-3'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-3'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrF₄O
Smeltpunt: 49…52 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094507
CAS nummer: 202664-38-8
UN: 3261
ADR: 8,III