2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8409-1G PC8409-250MG PC8409-5G
APOSPC8409-1GEA 141 EUR
APOSPC8409-1G APOSPC8409-250MG APOSPC8409-5G
2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrF₄O
Kookpunt: 62…64 °C/0,06mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094508
CAS nummer: 537050-13-8
UN: 1760
ADR: 8,III