2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC8410-1G PC8410-25G PC8410-5G
APOSPC8410-1GEA 22 EUR
APOSPC8410-1G APOSPC8410-25G APOSPC8410-5G
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrF₄O
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094509
CAS nummer: 537050-14-9
UN: 3261
ADR: 8,III