2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8412-1G PC8412-500MG PC8412-5G
APOSPC8412-1GEA 277 EUR
APOSPC8412-1G APOSPC8412-500MG APOSPC8412-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₁₅H₁₀ClF₃N₂O
Smeltpunt: 100…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172212
CAS nummer: 338407-10-6