4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8418-1G PC8418-500MG
APOSPC8418-1GEA 984 EUR
APOSPC8418-1G APOSPC8418-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile
MW: 312.68 g/mol
Smeltpunt: 86…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172779
CAS nummer: 339029-95-7