4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8422-1G PC8422-500MG
APOSPC8422-1GEA 804 EUR
APOSPC8422-1G APOSPC8422-500MG
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride
Formule: C₁₆H₁₇Cl₂F₃N₄
Smeltpunt: 230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00793115
CAS nummer: 321848-37-7