1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8428-1G PC8428-500MG
APOSPC8428-1GEA 381 EUR
APOSPC8428-1G APOSPC8428-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₆ClF₃N₂O
Smeltpunt: 60…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231912
CAS nummer: 321430-69-7