2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8430-1G PC8430-500MG
APOSPC8430-1GEA 791 EUR
APOSPC8430-1G APOSPC8430-500MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide
Formule: C₈H₇ClF₃N₃OS
Smeltpunt: 150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664272
CAS nummer: 338422-76-7