(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
PC8432-1G PC8432-500MG PC8432-5G
APOSPC8432-1GEA 537 EUR
APOSPC8432-1G APOSPC8432-500MG APOSPC8432-5G
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formule: C₁₁H₉ClF₃N₃OS
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215151
CAS nummer: 338422-44-9