3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}-4-cyano-5-methylisothiazole
PC8433-1G PC8433-500MG PC8433-5G
APOSPC8433-1GEA 408 EUR
APOSPC8433-1G APOSPC8433-500MG APOSPC8433-5G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile 97%
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile
Formule: C₁₁H₅ClF₃N₃S₂
Smeltpunt: 122…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00244313
CAS nummer: 338775-63-6