2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8434-1G PC8434-5G
APOSPC8434-1GEA 87.6 EUR
APOSPC8434-1G APOSPC8434-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid
Formule: C₁₂H₆ClF₃N₂O₂S
Smeltpunt: 183…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00244738
CAS nummer: 303149-99-7