2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzonitrile
PC8438-10G
PC8438-1G
PC8438-5G
APOSPC8438-10GEA
381
EUR
APOSPC8438-10G
APOSPC8438-1G
APOSPC8438-5G
2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formule:
C₁₅H₇Cl₂FN₂ Smeltpunt: 102…104 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00231988 CAS nummer: 338965-45-0 |