2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8440-1G PC8440-500MG PC8440-5G
APOSPC8440-1GEA 173 EUR
APOSPC8440-1G APOSPC8440-500MG APOSPC8440-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile
Formule: C₁₅H₉FN₂
Smeltpunt: 87…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231953
CAS nummer: 116617-31-3