2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(2-Cyano-3-fluorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
PC8442-1G PC8442-500MG PC8442-5G
APOSPC8442-1GEA 173 EUR
APOSPC8442-1G APOSPC8442-500MG APOSPC8442-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formule: C₁₅H₈F₂N₂
MW: 254.24 g/mol
Smeltpunt: 72…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231906
CAS nummer: 303150-37-0