2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8446-100MG PC8446-1G
APOSPC8446-100MGEA 73 EUR
APOSPC8446-100MG APOSPC8446-1G
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formule: C₁₃H₇FN₂S
Smeltpunt: 64…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231908
CAS nummer: 306976-61-4