2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8449-1G PC8449-500MG PC8449-5G
APOSPC8449-1GEA 173 EUR
APOSPC8449-1G APOSPC8449-500MG APOSPC8449-5G
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone 97%
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone
Formule: C₅H₄BrF₃N₄O
Smeltpunt: 226…228 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00214813
CAS nummer: 95095-46-8