4-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8452-100G PC8452-25G PC8452-5G
APOSPC8452-100GEA 92.1 EUR
APOSPC8452-100G APOSPC8452-25G APOSPC8452-5G
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143291
CAS nummer: 110888-15-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III