2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8456-1G PC8456-250MG
APOSPC8456-1GEA 644 EUR
APOSPC8456-1G APOSPC8456-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₄F₂N₄O₂
Smeltpunt: 235…238 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00794280
CAS nummer: 338982-41-5