3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8458-1G PC8458-500MG PC8458-5G
APOSPC8458-1GEA 173 EUR
APOSPC8458-1G APOSPC8458-500MG APOSPC8458-5G
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 97%
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂
Smeltpunt: 104…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215017
CAS nummer: 62738-99-2