2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8459-1G PC8459-5G
APOSPC8459-1GEA 93.7 EUR
APOSPC8459-1G APOSPC8459-5G
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formule: C₇H₈F₃N₃O
Smeltpunt: 176…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00171894
CAS nummer: 55545-80-7