1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8462-1G PC8462-250MG PC8462-5G
APOSPC8462-1GEA 166 EUR
APOSPC8462-1G APOSPC8462-250MG APOSPC8462-5G
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₄O₄
Smeltpunt: 128…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052948
CAS nummer: 36317-84-7