3,5-Dioxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8464-500MG PC8464-5G PC8464-1G
APOSPC8464-500MGEA 304 EUR
APOSPC8464-500MG APOSPC8464-5G APOSPC8464-1G
3,5-Dioxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
3,5-Dioxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formule: C₁₁H₅F₃N₄O₂
Smeltpunt: 173…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274940
CAS nummer: 121065-97-2