2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Ethylamino)-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC8467-1G PC8467-5G
APOSPC8467-1GEA 144 EUR
APOSPC8467-1G APOSPC8467-5G
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formule: C₇H₈F₃N₃O
MW: 207.16 g/mol
Smeltpunt: 198…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00171969
CAS nummer: 338792-66-8