Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrid-2-one-5-carboxylate
PC8469-10G PC8469-1G PC8469-5G
APOSPC8469-10GEA 805 EUR
APOSPC8469-10G APOSPC8469-1G APOSPC8469-5G
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₅ClFNO₃
MW: 311.74 g/mol
Kookpunt: 200…202 °C
Smeltpunt: 200…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664286
CAS nummer: 299920-90-4