Ethyl-4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8471-1G PC8471-500MG
APOSPC8471-1GEA 408 EUR
APOSPC8471-1G APOSPC8471-500MG
Ethyl-4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₀ClFN₂O₃
Smeltpunt: 126…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243751
CAS nummer: 339031-90-2