Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8474-10G PC8474-1G PC8474-5G
APOSPC8474-10GEA 623 EUR
APOSPC8474-10G APOSPC8474-1G APOSPC8474-5G
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate
Formule: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00141296
CAS nummer: 246022-36-6