4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8475-25G PC8475-5G PC8475-100G
APOSPC8475-25GEA 52.6 EUR
APOSPC8475-25G APOSPC8475-5G APOSPC8475-100G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Smeltpunt: 169…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091014
CAS nummer: 213598-09-5