2-Fluoronicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8476-100G PC8476-25G PC8476-5G
APOSPC8476-100GEA 184 EUR
APOSPC8476-100G APOSPC8476-25G APOSPC8476-5G
2-Fluoronicotinic acid 97%
2-Fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₄FNO₂
Smeltpunt: 161…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040744
CAS nummer: 393-55-5