2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-[(Bromoacetyl)amino]benzotrifluoride, N-(Bromoacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline
PC8478-25G PC8478-5G PC8478-1G
APOSPC8478-25GEA 641 EUR
APOSPC8478-25G APOSPC8478-5G APOSPC8478-1G
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Formule: C₉H₇BrF₃NO
Smeltpunt: 156…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00662747
CAS nummer: 3823-19-6