2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8482-10G PC8482-1G PC8482-5G
APOSPC8482-10GEA 374 EUR
APOSPC8482-10G APOSPC8482-1G APOSPC8482-5G
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
2,6-Difluorobenzenecarbaldehyde oxime
Formule: C₇H₅F₂NO
Smeltpunt: 114…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01764489
CAS nummer: 19064-16-5