2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8490-1G PC8490-250MG
APOSPC8490-1GEA 105 EUR
APOSPC8490-1G APOSPC8490-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₂S
Smeltpunt: 211…213 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375293
CAS nummer: 886369-06-8