3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-trifluoromethoxybenzoic acid
PC8492-25G PC8492-5G
APOSPC8492-25GEA 354 EUR
APOSPC8492-25G APOSPC8492-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Smeltpunt: 87…89 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116041
CAS nummer: 453565-90-7