3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8493-1G PC8493-5G PC8493-25G
APOSPC8493-1GEA 58.4 EUR
APOSPC8493-1G APOSPC8493-5G APOSPC8493-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₃S
MW: 295.07 g/mol
Kookpunt: 80…84 °C/1mmHg
Dichtheid: 1.597 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972750
CAS nummer: 886762-48-7
UN: 3265
ADR: 8 III