2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8499-1G PC8499-5G
APOSPC8499-1GEA 73 EUR
APOSPC8499-1G APOSPC8499-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Formule: C₈H₆F₃NO
Smeltpunt: 55…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03015196
CAS nummer: 74467-00-8