2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8500-10G PC8500-1G PC8500-5G
APOSPC8500-10GEA 481 EUR
APOSPC8500-10G APOSPC8500-1G APOSPC8500-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Formule: C₉H₈F₃NOS
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172129
CAS nummer: 20293-32-7