2,3-Difluoro-4-hexyloxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,3-Difluoro-4-(n-hexyloxy)phenylboronic acid
PC8516-1G PC8516-5G
APOSPC8516-1GEA 130 EUR
APOSPC8516-1G APOSPC8516-5G
2,3-Difluoro-4-hexyloxyphenylboronic acid
2,3-Difluoro-4-hexyloxyphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₇BF₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656273
CAS nummer: 121219-20-3