2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC8520-1G PC8520-5G
APOSPC8520-1GEA 29.2 EUR
APOSPC8520-1G APOSPC8520-5G
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₂
Smeltpunt: 47…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798253
CAS nummer: 458532-86-0