2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8524-10G PC8524-5G PC8524-1G
APOSPC8524-10GEA 271 EUR
APOSPC8524-10G APOSPC8524-5G APOSPC8524-1G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Smeltpunt: 137…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311987
CAS nummer: 261635-93-2