2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8525-1G PC8525-5G
APOSPC8525-1GEA 22 EUR
APOSPC8525-1G APOSPC8525-5G
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Formule: C₆H₃FINO
Smeltpunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095290
CAS nummer: 153034-82-3