trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8529-1G PC8529-5G
APOSPC8529-1GEA 159 EUR
APOSPC8529-1G APOSPC8529-5G
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093725
CAS nummer: 214907-24-1