4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8531-25G PC8531-5G PC8531-100G
APOSPC8531-25GEA 84.7 EUR
APOSPC8531-25G APOSPC8531-5G APOSPC8531-100G
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 98%
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃BrClFO
Kookpunt: 86…88 °C/15mmHg
Smeltpunt: 24…25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411584
CAS nummer: 151982-51-3
UN: 3261
ADR: 8,II