4-Bromo-3-fluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8537-100G PC8537-5G PC8537-25G
APOSPC8537-100GEA 228 EUR
APOSPC8537-100G APOSPC8537-5G APOSPC8537-25G
4-Bromo-3-fluorophenol 97%
4-Bromo-3-fluorophenol
Formule: C₆H₄BrFO
Kookpunt: 96 °C/2,8mmHg
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051907
CAS nummer: 121219-03-2