2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8544-1G PC8544-250MG
APOSPC8544-1GEA 345 EUR
APOSPC8544-1G APOSPC8544-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O
Smeltpunt: 76.5…79.5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817510
CAS nummer: 898289-61-7